Documenti fondamentali
N5020
Sigma-Aldrich
1-Norokadaone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H66O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
758.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(O)C3OC4CCC5(CCC(O5)\C=C\C(C)C6CC(C)=CC7(OC(CCC7O)CC(C)=O)O6)OC4C(O)C3=C
InChI
1S/C43H66O11/c1-25-21-35(52-43(24-25)36(46)12-11-32(51-43)23-29(5)44)26(2)9-10-31-14-18-42(50-31)19-15-34-40(54-42)37(47)30(6)39(49-34)33(45)22-28(4)38-27(3)13-17-41(53-38)16-7-8-20-48-41/h9-10,24,26-28,31-40,45-47H,6-8,11-23H2,1-5H3/b10-9+
NJOGICJCSWVJKS-MDZDMXLPSA-N
Applicazioni
May be useful as a negative control.
Altre note
Okadaic acid analog with low protein phosphatase inhibition and little affinity for receptors.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Nishiwaki et al.
Carcinogenesis, 11(10), 1837-1841 (1990-10-01)
Okadaic acid (OA) is a potent non-12-O-tetradecanoyl-phorbol-13-acetate (non-TPA) type tumor promoter on mouse skin. OA acts on cells through inhibiting the activity of protein phosphatases and results in the increase of phosphorylation of proteins. Seventeen OA derivatives were evaluated as