Merck
N4887
Siero di vitello neonato
USA origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
NBCS, NBS, NCS, sieri di vitello, sieri di vitello neonato, siero di vitello
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine (calf)
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Newborn calf serum (NCS) is collected within 10 days post partum calves. NCS is useful in a wide range of cell culture and organ preservation applications. For example, it is used in cornea preservation and cryopreservation of bovine embryos. NCS is used in cell culture to support the maturation of oocytes; to study the function of tubular epithelial cells; and to develop primary cultures of cells such as visceral adipocytes.
Preparation Note
Collected from calves that are 10 days old or less.
Exposed to 25-35 kGy of irradiation.
Analysis Note
Test delle endotossine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siero di vitello neonato
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)