N4786
NPS 2390
≥99% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Quinoxaline-2-carboxylic acid adamantan-1-ylamide
About This Item
Descrizione
Caution-Not Yet Fully Tested-For Research Use Only-Not For Human Use.
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble ~5 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2)c4cnc5ccccc5n4
InChI
1S/C19H21N3O/c23-18(17-11-20-15-3-1-2-4-16(15)21-17)22-19-8-12-5-13(9-19)7-14(6-12)10-19/h1-4,11-14H,5-10H2,(H,22,23)/t12-,13+,14-,19-
ZKFVOZCCAXQXBU-KRFSREQESA-N
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)