Documenti fondamentali
N4753
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-γ-aminobutyric acid (dicyclohexylammonium) salt
powder
Sinonimo/i:
NPS-GABA
Scegli un formato
5 G
CHF 245.00
CHF 245.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 245.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N2O4S · C12H23N
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
CHF 245.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Colore
yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)CCCNSc3ccccc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C10H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;13-10(14)6-3-7-11-17-9-5-2-1-4-8(9)12(15)16/h11-13H,1-10H2;1-2,4-5,11H,3,6-7H2,(H,13,14)
DWPCVLOTBKFZQB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)