N4411
NU6027
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Cyclohexylmethoxy-2,6-diamino-5-nitrosopyrimidine
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
lavender
Punto di fusione
252.5-253.7 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=NC1=C(N)N=C(N)N=C1OCC2CCCCC2
InChI
1S/C11H17N5O2/c12-9-8(16-17)10(15-11(13)14-9)18-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H4,12,13,14,15)
DGWXOLHKVGDQLN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CDK2(1017) , MGMT(4255)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3