Documenti fondamentali
N4163
Sigma-Aldrich
Nemadipine-A
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(pentafluorophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid diethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18F5NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
H2O: insoluble <2 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)C(=O)OCC
Azioni biochim/fisiol
Nemadipine-A is a L-type calcium channel α1-subunit antagonist.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)