Documenti fondamentali
N4140
Sigma-Aldrich
N-(3-Nitro-2-pyridinesulfenyl)-L-aspartic acid β-t-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17N3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CC(NSc1ncccc1N(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O6S/c1-13(2,3)22-10(17)7-8(12(18)19)15-23-11-9(16(20)21)5-4-6-14-11/h4-6,8,15H,7H2,1-3H3,(H,18,19)
VTEWXTHQMTVUOZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3