N3037
Anti-NBS1 (Nibrin), C-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 95 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using extracts of 293T cells transfected with recombinant NBS1
western blot: 0.5-1 μg/mL using MCF7 nuclear extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NBN(4683)
mouse ... Nbn(27354)
rat ... Nbn(85482)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation