Documenti fondamentali
N2520
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-MX butyrate
~98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H23NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
~98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccc(C)cc3C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)