Documenti fondamentali
N2259
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl β-D-galactopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.31
Beilstein:
89061
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Punto di fusione
196-198 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)