N218
Monoclonal Anti-Nitric Oxide Synthase, Universal antibody produced in mouse
clone NOS-3F7-B11-B5, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-IHPS1, Anti-N-NOS, Anti-NC-NOS, Anti-NOS, Anti-bNOS, Anti-nNOS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NOS-3F7-B11-B5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, bovine, rat
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100
western blot: 1:50-1:500
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nos1(18125)
rat ... Nos1(24598)
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?