N214
Neutrophil Activating Peptide-2 human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
NAP-2
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
0.1-0.3 μg/mL ED50 (cytochalasin B treated human neutrophils)
0.1-0.5 ng/mL ED50 (BaF/3 hCXCR-2 transfected cells)
PM
~7.6 kDa
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles (Storage in "frost-free" freezers is not recommended)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PPBP(5473)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)