N2040
2-NP
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(1,8-naphthyridin-2-yl)-Phenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
orange
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccccc1-c2ccc3cccnc3n2
InChI
1S/C14H10N2O/c17-13-6-2-1-5-11(13)12-8-7-10-4-3-9-15-14(10)16-12/h1-9,17H
AYKMXKNVEUMLFQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)