N2038
Anticorpo anti-NY-ESO-1, monoclonale di topo
clone E978, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CTAG1, Anti-Cancer/Testis Antigen 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
E978, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~23 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using SKMel-37 total cell extract
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTAG1B(1485)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)