Key Documents
N0759
Sigma-Aldrich
4-Nitro-D-phenylalanine monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2O4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.N[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3