Key Documents
N0627
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl octanoate
liquid
Sinonimo/i:
Caprylic acid o-nitrophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.30
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
liquid
Colore
light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C