Documenti
N0501
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl propionate
Sinonimo/i:
Propionic acid 2-naphthyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
KVMXEPJRCAPKJL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3