N0376
1-Naphthyl propionate
Sinonimo/i:
Propionic acid 1-naphthyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C13H12O2/c1-2-13(14)15-12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9H,2H2,1H3
FRXPDEZCWCPLIH-UHFFFAOYSA-N
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3