N0262
2-Amino-1,5-naphthalenedisulfonic acid sodium salt
Sinonimo/i:
2-Naphthylamine-1,5-disulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO6S2 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.31 (free acid basis)
Beilstein:
2888645
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc2c(cccc2c1S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Applicazioni
Reported to be useful in sequential analysis of non-polar peptides.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
A new, improved technique for automated sequencing of non-polar peptides.
J A Foster et al.
Biochemical and biophysical research communications, 53(1), 70-74 (1973-07-02)