MX647S50
Mix-n-Stain™ CF™ 647 Antibody Labeling Kit (20-50μg)
Sinonimo/i:
Antibody labeling kit, Fluorescent labeling kit
Scegli un formato
CHF 183.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 183.00
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Fluorescenza
λex 650 nm; λem 665 nm
applicazioni
research pathology
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)