Vai a
MTCC2592
MTC Bio MacroTubes® rack
50 x 5 mL tubes
Sinonimo/i:
tube holder, tube rack, MTC Bio C2592, tube organizer, tube storage
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
MTC Bio C2592
Feature:
50 x 5 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polypropylene
feature
50 x 5 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio C2592
General description
Decanting rack for 50 MacroTubes®, Fits 5mL Snap Cap or Screw Cap Tubes, w/ Silicone Grip Wells
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC Bio MacroTubes® rack
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)