Vai a
MTCC2086
MTC Bio Stop-Pops Microcentrifuge tube Locking Clips
for 1.5 mL tubes
Sinonimo/i:
centrifuge tube clips, tube closures, MTC Bio C2086, tube fastener, tube locking clips
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41122500
Material:
polypropylene
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polypropylene
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio C2086
General description
Stop-Pops Locking Clips, w/ breakaway lifting tabs for 1.5mL tubes, 100/pk
Prevent microtubes from popping open during use with this secure locking clip.
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Stop-Pops is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)