MTCB12007
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 3 1/2 in. (8.9 cm) × 2 9/16 in. (6.5 cm) × 1 in. (2.5 cm), clear
Sinonimo/i:
multi blot box, stacking western blot box
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear
polystyrene
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio B1200-7
Lungh. × largh. × prof.
3 1/2 in. (8.9 cm) × 2 9/16 in. (6.5 cm) × 1 in. (2.5 cm)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)