Vai a
MTCA8803
MTC Bio BluBlot HS Autoradiography Flim
W × L 5 in. × 7 in.
Sinonimo/i:
blotting film, western imaging film, MTC Bio A8803, imaging film, western blotting film
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41105341
Manufacturer/tradename:
MTC Bio A8803
W × l:
5 in. × 7 in.
Packaging:
pack of 100 ea
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio A8803
W × L
5 in. × 7 in.
General description
BluBlot HS Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
Features and Benefits
  • High Contrast
  • Reduced Background
  • Publication Quality
  • Suitable for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
  • Double Emulsion
Legal Information
BluBlot is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)