MSST0051
SILu™Prot AKT2, RAC-beta serine/threonine-protein kinase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, 13C and 15N-labeled, SIL MS Protein Standard
Sinonimo/i:
Protein kinase Akt-2, Protein kinase B beta (PKB beta), RAC-PK-beta
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
Potenza
≥98% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (standard)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... AKT2(208)
Categorie correlate
Descrizione generale
Sequenza
WGK 1