MAK326
Indole Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
applicazioni
cosmetics
food and beverages
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
gastrointestinal diseases
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Gastrointestinal Disease Research
- Bacterial Culture Analysis
Caratteristiche e vantaggi
Simplified Process: Enjoy a hassle-free procedure that requires the addition of a single working reagent, saving you time and effort.
Compatibilità
Principio
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system