MAK032
Zinc Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
applicazioni
cosmetics
food and beverages
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cancer; genitourinary disorders; immunological diseases; neurological disorders
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Compatibilità
Principio
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)