Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
black polystyrene , wells (flat bottom (chimney style) black)
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid: no, skirt
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
black polystyrene , wells (flat bottom (chimney style) black)
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
pack of 40 ea ((4 packs of 10ea))
manufacturer/tradename
Greiner 655079
maximum volume
392 μL
size
96 wells
working volume
340 μL
color
black
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Application
Black plates minimize background fluorescence. Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well flat (F) solid bottom; cell binding microplate, without lid, Chimney Style; alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Legal Information
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner CELLSTAR® 96 well plates
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?