M9818
Anti-Myopodin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 80 kDa
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1-2 μg/mL using rat skeletal muscle and rat kidney
western blot: 1-2 μg/mL using cytosolic fraction of rat skeletal muscle
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYNPO2(171024)
mouse ... Synpo2(118449)
rat ... Synpo2(499702)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blot analysis