Documenti fondamentali
M9670
SAFC
(R,R)-(−)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
≥97% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (GC)
Stringa SMILE
COC[C@H]1CC[C@H](COC)N1
Applicazioni
Chiral auxiliary
Visita l’Archivio dei documenti
Fuji, K, et al.
Tetrahedron Letters, 31, 3175-3175 (1990)