Informazioni su questo articolo
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCL22(6367)
Immunogen
recombinant human MDC expressed in E. coli.
Biochem/physiol Actions
This antibody will neutralize the biological activity of recombinant human MDC. The antibody shows 20% cross-reactivity with recombinant human MPIF-1, 10% cross-reactivity with recombinant human MIP-1δ and 1% cross-reactivity with recombinant mouse MDC, human HCC-1, human I-309, mouse MIP-1α, viral MIP-I, mouse MIP-1β and mouse MIP-1γ.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm-filtered solution in phosphate buffered saline with 5% Trehalose.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?