M9170
Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
CSF-1
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse, M-CSF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
0.500-3.000 ng/mL ED50
Qualità
endotoxin tested
PM
dimer 18.2 kDa (containing 156 amino acid residues)
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1.000 EU/μg
Colore
white
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Csf1(12977)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)