Vai a
M9060
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, flat bottom clear polypropylene wells, non-sterile
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 655201
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
colorless polypropylene , flat bottom clear polypropylene wells, polypropylene
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no, skirt (F-bottom)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
colorless polypropylene , flat bottom clear polypropylene wells, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 655201
maximum volume
392 μL
size
96 wells
working volume
370 μL
binding type
non-treated surface
General description
96W Microplate, well working volume 25-370 μL; total well volume 392 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Application
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well flat (F) solid bottom; microplate, chimney well, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Legal Information
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)