Key Documents
M9010
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethyl 8-(cis-2-n-octylcyclopropyl)octanoate
Sinonimo/i:
A2C-Membrane mobility agent
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H46O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC[C@H]1C[C@H]1CCCCCCCC(=O)OCCOCCOC
Visita l’Archivio dei documenti
Membrane mobility agents. IV. The mechanism of particle-cell and cell-cell fusion.
E M Kosower et al.
Biochimica et biophysica acta, 471(2), 311-329 (1977-12-01)