Merck
M8927
Malt Extract Agar, modified
BioChemika, suitable for microbiology
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41171605
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pH
4.7±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages, microbiology
Application
Recommended for isolation, detection and enumeration of yeasts and molds.
Other Notes
Components (g/L)
Peptic digest of animal tissue 0.78
Maltose 12.75
Dextrin 2.75
Agar 15.00
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malt Extract Agar, modified
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)