Documenti fondamentali
M8404
Sigma-Aldrich
Magnesium thiosulfate hexahydrate
About This Item
Formula condensata:
MgS2O3 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)