Key Documents
M8384
Sigma-Aldrich
Methyl 4-hydroxybenzimidate hydrochloride
Sinonimo/i:
MHBI
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.62
Beilstein:
5622546
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].COC(=N)c1ccc(O)cc1