Key Documents
M8267
Sigma-Aldrich
des-Ac-α-Melanocyte Stimulating Hormone
≥97% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C75H107N21O18S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1622.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSCCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc2cnc[nH]2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)N6CCCC6C(=O)NC(C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C75H107N21O18S/c1-41(2)62(63(78)103)95-73(113)59-19-12-29-96(59)74(114)53(17-9-10-27-76)86-60(100)37-84-65(105)56(33-44-35-83-49-16-8-7-15-47(44)49)92-66(106)50(18-11-28-82-75(79)80)87-69(109)55(31-42-13-5-4-6-14-42)91-71(111)57(34-45-36-81-40-85-45)93-67(107)51(24-25-61(101)102)88-68(108)52(26-30-115-3)89-72(112)58(39-98)94-70(110)54(90-64(104)48(77)38-97)32-43-20-22-46(99)23-21-43/h4-8,13-16,20-23,35-36,40-41,48,50-59,62,83,97-99H,9-12,17-19,24-34,37-39,76-77H2,1-3H3,(H2,78,103)(H,81,85)(H,84,105)(H,86,100)(H,87,109)(H,88,108)(H,89,112)(H,90,104)(H,91,111)(H,92,106)(H,93,107)(H,94,110)(H,95,113)(H,101,102)(H4,79,80,82)
NMMSXFAQJQPZOI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Amino Acid Sequence
Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2
Azioni biochim/fisiol
Retains ~10% of the activity of α-MSH.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3