M7933
Anti-phospho-MAP Kinase Kinase 3/6 (pSer189/207) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:250
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using anisomycin-treated NIH-3T3 cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer189/pSer207)
Informazioni sul gene
human ... MAP2K3(5606)
mouse ... Map2k3(26397)
rat ... Map2k3(303200)
Descrizione generale
Anti-phospho-MAP Kinase Kinase 3/6 (MKK3/6) (phosphoserine 189/207) detects MKK3/MKK6 only when phosphorylated at Ser189/207. It does not cross-react with the corresponding phosphorylated MEK, MEK2, and MKK4/Sek1.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?