Documenti fondamentali
M7922
Sigma-Aldrich
5-Methoxyflavanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stringa SMILE
COc1cccc2OC(CC(=O)c12)c3ccccc3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)