Documenti fondamentali
M7795
Sigma-Aldrich
rac-2-Methoxy-3-hexadecanamido-1-propylphosphocholine
≥90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H53N2O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
508.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Saggio
≥90%
Stato
powder
Impurezze
≤0.5 mol/mol (NH4)2CO3
Solubilità
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC
InChI
1S/C25H53N2O6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)26-22-24(31-5)23-33-34(29,30)32-21-20-27(2,3)4/h24H,6-23H2,1-5H3,(H-,26,28,29,30)
GLZQVYDFXUECNY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Protein kinase C inhibitor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M H Marx et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(4), 858-863 (1988-04-01)
Previously unreported analogues of the synthetic antitumor phospholipid ET-18-OMe (1-octadecyl-2-methoxy-rac-glycero-3-phosphocholine), in which the 1-ether oxygen has been replaced by an amido group, have been prepared and evaluated for in vitro cytotoxic effects and for inhibition of protein kinase C. The