Vai a
M7687
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
medium binding, flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates, Greiner 762070
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
medium binding surface
Feature:
lid: no
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 762070
maximum volume
388 μL
size
96 wells
working volume
350 μL
binding type
medium binding surface
General description
MICROLON® 200, 96W 12xF8 Strip Microplate, working volume 20-350 μL; total well volume 388 μL.
Application
UsefμL in immunological assays. MICROLON 200 is a hydrophobic medium binding surface that will bind up to 200 ng/cm2 of non-polar proteins and peptides. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well flat (F) solid bottom microplate in white frame, F8 strips mounted in frame, medium-binding, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm.
Legal Information
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)