M7639
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
Sinonimo/i:
2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prodotti consigliati
Punto di fusione
161-163 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Milan Soskić et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(13), 4595-4600 (2007-05-08)
The plant hormone, indole-3-acetic acid (IAA), and its ring-substituted derivatives have recently attracted attention as promising pro-drugs in cancer therapy. Here we present relative binding constants to human serum albumin for IAA and 34 of its derivatives, as obtained using