Documenti fondamentali
M7406
Sigma-Aldrich
Methyl 12-methyltridecanoate
≥98% (capillary GC)
Sinonimo/i:
12-Methyltridecanoic acid methyl ester, Methyl isomyristate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥98% (capillary GC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCCCCCC(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)