Documenti fondamentali
M7404
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecenyl methanesulfonate
98% (GC)
Sinonimo/i:
Methanesulfonic acid oleyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H38O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98% (GC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C19H38O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-23(2,20)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10-
SFCVHVDJESFESU-KHPPLWFESA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)