Passa al contenuto
M6502
6-Methylpurine
≥99%
Sinonimo/i:
MeP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.14
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
217-903-2
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
237-238 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4/c1-4-5-6(9-2-7-4)10-3-8-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10)
InChI key
SYMHUEFSSMBHJA-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Methylpurine (MeP) is a toxic adenine analog used as a bisubstrate inhibitor of enzymes that bind adenosyl moieties and which may become phosphorylated to levels that inhibit RNA and protein synthesis.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)