Documenti fondamentali
M5785
Sigma-Aldrich
Piastre Nunc-Immuno con 96 pozzetti MicroWell per solidi
Nunc-Immuno™ MicroWell™ 96 well solid plates
96 well Microwell MaxiSorp flat bottom plate, pinchbar design, with certificate
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, cell culture plates, immunoassay plates, tissue culture plates
Scegli un formato
60 EA
CHF 294.00
CHF 294.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
60 EA
CHF 294.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
CHF 294.00
Check Cart for Availability
Materiali
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
case of 60 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 439454
Lungh. × largh. lastra
128 mm × 86 mm
Misura
96 wells
Area superficiale
2.7 cm2
Capacità totale
400 μL
Volume massimo del pozzetto
400 μm
Volume d’esercizio
350 μL
Compatibilità
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
Tipo di binding
(MaxiSorp surface)
high binding surface
Descrizione generale
Le piastre per solidi Nunc-Immuno a 96 pozzetti MicroWell sono dedicate a prove immuno quantitative e qualitative in fase solida (cioè ELISA) e prove di legame.
  • Bordi a sbalzo dei pozzetti.
  • Riproducibilità certificata del potere legante
  • Sistema di individuazione alfanumerico
  • Adatto per apparecchi standard
  • Codici a barre disponibili a richiesta
Trattamenti superficiali:
  • Trattamento superficiale PolySorp® con alta affinità per molecole di natura idrofobica.
  • Trattamento superficiale MediSorp chimicamente a mezzo fra PolySorp e MaxiSorp, favorisce un basso rumore di fondo con campioni contenenti siero.
  • Trattamento superficiale MaxiSorp con alta affinità per molecole con parti miste idrofile/idrofobe.
  • MultiSorp surface treament, high affinity to hydrophilic molecules
Queste piastre sono confezionate in un involucro con 60 piastre e non sono avvolte individualmente.
Note legali
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MediSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MultiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review