Vai a
M5550
Amminoacidi MEM (50x)
Without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MEM Amino Acids mixture
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 54.60
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.75
MDL number:
CHF 54.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
Application
L′aggiunta di amminoacidi ai terreni di coltura stimola la crescita e prolunga la vitalità delle cellule coltivate. Il supplemento concentrato di soluzione di amminoacidi MEM (50x) apporta nutrienti e riduce il carico biosintetico sulla cellula in vitro. È stato utilizzato nelle colture in vitro, nelle co-culture e nei terreni di incubazione.
Preparation Note
Se esposto alla luce, questo prodotto può presentare una tonalità gialla, dovuta alla presenza degli amminoacidi tirosina e triptofano. La variazione del colore della soluzione liquida non incide sulla qualità o sull′integrità del prodotto. Per un elenco completo dei componenti, consultare la scheda sulla formulazione contenuta nella sezione “Documenti” della pagina del prodotto.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M7145M0275M8042
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How long can this be stored in the refrigerator for?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. Products that have no expiration date are robust in nature and extremely stable in the original sealed container. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis but are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment. The complete Product Dating statement may be reviewed at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf .
      Helpful?
  2. What are the concentrations of AAs?
    1 answer
    1. The concentration of amino acids can be found in the formulation documentation, please view the formulation document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/210/498/m5550for.pdf.
      Helpful?
  3. Can this be used for cell free expression on E.coli system?
    1 answer
    1. This product is intended for use in mammalian cell culture, not for bacteria.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Can Product M5550, MEM Amino Acids (50X) solution contain precipitates?
    1 answer
    1. Product M5550, MEM Amino Acids (50X) has a specification as a clear solution.  This product can have a slight precipitate that forms at 2-8°C.  This precipitate will disappear when warmed to room temperature or when diluted to 1X.  There is no affect on the product quality.