Documenti fondamentali
M5439
Sigma-Aldrich
N-Methoxysuccinyl-Val-Homo-Phe-fluoromethyl ketone
≥95% (TLC), powder
Sinonimo/i:
Mu-Val-HPhe-FMK
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30N3O4F
Peso molecolare:
407.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95% (TLC)
Stato
powder
Colore
yellow to orange
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Calpain inhibitor peptide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)