Documenti
M5168
Sigma-Aldrich
Magnesium perchlorate
ACS reagent, passes test for moisture absorption
About This Item
Formula condensata:
Mg(ClO4)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
ACS reagent
Impurezze
≤0.005 meq/g Titratable free acid
≤0.025 meq/g Titratable base
Perdita
≤8% loss on drying, 190°C
Compatibilità
passes test for moisture absorption
Stringa SMILE
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges